missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Isopropylpyrimidine-2,4,6(1h,3h,5h)-trione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Isopropylpyrimidine-2,4,6(1h,3h,5h)-trione |
| CAS | 69998-14-7 |
| Molekylformel | C7 H10 N2 O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1-(1-Methylethyl)-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione, 1-Isopropylbarbituric acid, NSC 28924 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2O3/c1-4(2)9-6(11)3-5(10)8-7(9)12/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,10,12) |
| LEDER | CC(C)N1C(=O)CC(=O)NC1=O |
| IUPAC-namn | 1-propan-2-yl-1,3-diazinane-2,4,6-trione |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.166 |
| Formel vikt | 170.069 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?