missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Keto Bambuterol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Keto Bambuterol Hydrochloride |
| CAS | 2153431-91-3 |
| Molekylformel | C18H27N3O5 . HCl |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | N,N-Dimethylcarbamic Acid C,C'-[5-[[(1,1-Dimethylethyl)amino]acetyl]-1,3-phenylene] Ester Hydrochloride, Dimethylcarbamic Acid 5-[[(1,1-Dimethylethyl)amino]acetyl]-1,3-phenylene Ester Hydrochloride, Bis[3',5'-(N,N-dimethylcarbamoyloxi)]-2-N-tert-butylaminoacetophenone Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H27N3O5.ClH/c1-18(2,3)19-11-15(22)12-8-13(25-16(23)20(4)5)10-14(9-12)26-17(24)21(6)7;/h8-10,19H,11H2,1-7H3;1H |
| LEDER | Cl.CN(C)C(=O)Oc1cc(OC(=O)N(C)C)cc(c1)C(=O)CNC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | [3-[2-(tert-butylamino)acetyl]-5-(dimethylcarbamoyloxy)phenyl] N,N-dimethylcarbamate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 401.9 |
| Formel vikt | 401.1717 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?