Läs mer
1-Keto Ketorolac, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-one |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11NO2/c16-13-8-9-15-11(13)6-7-12(15)14(17)10-4-2-1-3-5-10/h1-7H,8-9H2 |
| Formel vikt | 225.079 |
| Procent renhet | >95% |