Läs mer
Hamilton™ 1μ L 7000-serien Microliter Spruta
Produktkod. 17894202
Change view
Nålmätare:
22 G
23s G
25 g
26s G
Nålpunktstil:
Kon
Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Trubbig
Anslutningstyp:
Cementerad
Räfflade nav
Räfflade nav, avtagbar
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare Nålpunktstil Anslutningstyp
17894202 26s G Kon Cementerad
17844222 22 G Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna Räfflade nav
17804222 22 G Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna Räfflade nav, avtagbar
17834322 22 G Trubbig Räfflade nav
17804342 22 G Trubbig Räfflade nav, avtagbar
17804212 23s G Kon Cementerad
17874202 25 g Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna Räfflade nav
17884202 25 g Trubbig Räfflade nav
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17894202 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer CAL80175
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
7000-seriens sprutor är modifierade Microliter sprutor med en kolv-i-nål design.
  • Den enda sprutan med noll dödvolym som finns tillgänglig.
  • Den tunna volframkolvtråden sträcker sig till spetsen av nålen, vilket säkerställer att allt lösningsmedel drivs ut, dispenserar volymer upp till 1μ L.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Tungsten (fat)
Nålmätare 26s G
Diameter (engelska) Inre 0,0057 tum.
Diameter (engelska) Inre nål 0,0057 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.145 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,020 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,308 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.145 mm
Diameter (metrisk) Yttre 7.82 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.515 mm
Längd (engelska) Nål 1,71 tum.
Produkttyp Microliter Spruta
Max. Temperatur (engelska) 239 °F
Max. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 7001 KH
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Kvantitet 1
Volym (metrisk) 1μ L
Längd (metrisk) nål 43.4 mm
Nålpunktstil Kon
Anslutningstyp Cementerad