Läs mer
Wheaton™ 1μ L Inokulationsslinga
Produktkod. p-7182156
Change view
Storlek:
Kort
Standard
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
16425009 Kort
16435009 Standard
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16425009 Leverantör Wheaton™ Leverantörsnummer 711305
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Inokulationsslinga kalibrerad för att leverera en känd volym vätskeprov för att möjliggöra noggrann mikrobiologisk analys.
  • Uppfyller kvantitativa standarder för hantering av mikrobiologiska prover
  • För exakt vätskeöverföring och plätering
  • Kalibrerad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Volym 1μ L
Längd (metrisk) 170 mm
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Storlek Kort
Färg Klart
Kvantitet 6000
Förpackningstyp Förpackad i skalpåse
Kalibrerad Ja
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras