Läs mer
Sharpsafe™ 1 L Sharps-behållare
Produktkod. 17631695
Change view
Stängningsfärg:
Gult
Lila
Orange
Svart
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stängningsfärg
17631695 Svart
17641695 Orange
17651695 Lila
17661695 Gult
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17631695 Leverantör Sharpsafe™ Leverantörsnummer 51601210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2105.00 SEK
    1572.32 SEK / Paket med 100
    Save 532.68 SEK
    25% Av
Beräknad leverans: 07-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
VernaCare 5:e generationen Sharpsafe™ behållare är tillverkade av vårt återvunna material med låga koldioxidavtryck, vilket ger en säker och hållbar lösning på dina behov för hantering av vassa avfall.
  • Genom att kämpa för förändring och banbrytande produktinnovation är vi stolta över att ha ’introducerat världens första hållbara engångsbehållare för vassa föremål på marknaden.
  • Den 1 literen Sharpsafe™ behållaren är designad för både samhälle och sjukhusbruk och kan användas med Sharpsafe™ Bricka som en del av Near Patient Sharps Disposal System (NPSD). 1 Liter har två öppningar, varav en ger en öppen öppning för bortskaffande av använda vassa föremål, den andra innehåller en nålborttagningsfunktion.
  • Ett genomskinligt lock med tydligt synlig fyllningslinje och bläckstråleskrivet meddelande om avfallssegregering hjälper till att säkerställa att produkten inte överfylls.
  • 1 L-behållare är speciellt utformade för att möjliggöra säker kassering av kliniska vassa föremål och minimera risken för relaterade skador. Utformningen av våra produkter visar våra avsiktligt utformade funktioner för att garantera säkerheten för våra användare. Våra fyra hörbara klickningar bekräftar att locket och basen är säkert monterade och är säkra att använda. Den tillfälliga och slutliga stängningsfunktionen ger trygghet när behållaren används och att inget mer avfall kan läggas till när den slutliga förslutningen är aktiverad, vilket förhindrar eventuellt spill och överfyllning.
  • Behållarna är designade med en stark styv kropp och tillverkade av robust, högkvalitativt återvunnet material som förhindrar att vassa föremål tränger in genom behållarens vägg.
  • Funktioner och fördelar
    • Tillverkad av återvunnet material med lågt koldioxidavtryck
    • Halvgenomskinligt lock - innehållet syns när det är fullt.
    • Flip top lock för tillfällig och slutlig stängningsfunktion
    • Val av öppningar - ''kronbladsöppning'' som inte återgår, öppning för borttagning av skalpellblad, funktion för borttagning av insulinpennål och fri öppning för stora sprutor och hållare för bloduppsamlingsrör
    • In-mold-etikett - erbjuder permanent revisionsspår som inte kan tas bort.
    • Överensstämmer med de standarder som anges nedan
    • ISO23907-1:2019
    • UN3291
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 L
Certifikat och efterlevnad NX, ISO23907-1:2019, UN3291
Stängningsfärg Svart
Färg Grå
Mått (L x B x H) 105 x 100 x 190 mm (med lock påsatt)
Kvantitet 100/Cs.
För användning med (applikation) Säker kassering av kliniska vassar
Produkttyp Sharps Container