Läs mer
1-Lauroyl-2-myristoyl-3-chloropropanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Lauroyl-2-myristoyl-3-chloropropanediol |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H55ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-14-16-18-20-22-24-29(32)34-27(25-30)26-33-28(31)23-21-19-17-15-12-10-8-6-4-2/h27H,3-26H2,1-2H3/t27-/m1/s1 |
| Formel vikt | 502.38 |