Läs mer
1-Linoleoyl-2,3-isopropylidene-rac-glycerol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Linoleoyl-2,3-isopropylidene-rac-glycerol |
| CAS | 127592-95-4 |
| Molekylformel | C24H42O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 9,12-Octadecadienoic Acid (9Z,12Z)-(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C24H42O4/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23(25)26-20-22-21-27-24(2,3)28-22/h8-9,11-12,22H,4-7,10,13-21H2,1-3H3/b9-8-,12-11- |
| LEDER | CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC1COC(C)(C)O1 |
| IUPAC-namn | (2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 394.59 |
| Formel vikt | 394.3083 |