missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Linoleoyl-2-oleoyl-3-stearoyl-rac-glycerol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Linoleoyl-2-oleoyl-3-stearoyl-rac-glycerol |
| CAS | 135092-48-7 |
| Molekylformel | C57H104O6 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (9Z,12Z)-9,12-Octadecadienoic Acid 2-[[(9Z)-1-Oxo-9-octadecen-1-yl]oxy]-3- [(1-oxooctadecyl)oxy]propyl Ester, 2-Oleo-3-stearo-1-linolein, 1-Stearo-2-oleo-3-linolein, 3-Linoleo-2-oleo-1-stearin |
| InChI formel | InChI=1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19,25,27-28,30,54H,4-15,17-18,20-24,26,29,31-53H2,1-3H3/b19-16-,28-25-,30-27- |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(OCC(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O |
| IUPAC-namn | 2-(oleoyloxy)-3-(stearoyloxy)propyl (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 885.43 |
| Formel vikt | 884.78 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?