missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Linoleoyl-(2S)-glycerol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Linoleoyl-(2S)-glycerol |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h6-7,9-10,20,22-23H,2-5,8,11-19H2,1H3/b7-6-,10-9-/t20-/m0/s1 |
| Formel vikt | 354.277 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?