Läs mer
1-Linoleoyl-3-palmitoyl-rac-glycerol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Linoleoyl-3-palmitoyl-rac-glycerol |
| CAS | 99032-71-0 |
| Molekylformel | C37 H68 O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C37H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(40)42-34-35(38)33-41-36(39)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17-18,35,38H,3-10,12,14-16,19-34H2,1-2H3/b13-11-,18-17- |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC |
| IUPAC-namn | (3-hexadecanoyloxy-2-hydroxypropyl) (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 592.93 |
| Formel vikt | 592.5067 |