Läs mer
1-Linoleoyl Glycerol, MedChemExpress
Produktkod. 16491596
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16491596 500 mg
16435316 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16491596 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111346
MedChemExpress 1-Linoleoyl Glycerol is a fatty acid glycerol.
1-Linoleoyl Glycerol is a fatty acid glycerol.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Linoleoyl Glycerol
Fysisk form Oil
CAS 2277-28-3
Färg Yellow
Kvantitet 500 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H38O4
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym 1-Linoleoyl-rac-glycerol 1-Monolinolein
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (282.07 mM) ∣Ethanol : 100 mg/mL (282.07 mM; Need ultrasonic)
LEDER CCCCC/C=C\C/C=C\CCCCCCCC(OCC(O)CO)=O
Molekylvikt (g/mol) 354.52
Formel vikt 354.52
Procent renhet 98.0%