missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Linoleoyl-rac-glycerol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Linoleoyl-rac-glycerol |
| CAS | 2277-28-3 |
| Molekylformel | C21 H38 O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h6-7,9-10,20,22-23H,2-5,8,11-19H2,1H3/b7-6-,10-9- |
| LEDER | CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(O)CO |
| IUPAC-namn | 2,3-dihydroxypropyl (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 354.52 |
| Formel vikt | 354.277 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?