Läs mer
1-merkaptoadamantan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15465128
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15465128 250 mg 250mg
15455128 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15465128 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58958.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 34301-54-7 | C10H16S | 168.298 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34301-54-7
Molekylformel C10H16S
Molekylvikt (g/mol) 168.298
MDL-nummer MFCD00213530
InChI-nyckel ADJJLNODXLXTIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-adamantanethiol, adamantanethiol, 1-adamantyl hydrosulfide, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-thiol, tricyclo 3.3.1.1 3,7 decane-1-thiol, acmc-20aoyp, 1-admsh, pubchem21526, 1-adsh
PubChem CID 99730
IUPAC-namn adamantan-1-tiol
LEDER C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Mercaptoadamantane
Smältpunkt 99°C to 106°C
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2811
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 168.3
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Mercaptoadamantane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.