Läs mer
1-(Mercaptometyl)cyklopropaneddiksyra (2-[1-(Sulfanylmetyl)cyklopropyl]ättiksyra), Mikromol™
Beskrivning
1-(Mercaptometyl)cyklopropaneddiksyra (2-[1-(Sulfanylmetyl)cyklopropyl]ättiksyra)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(Mercaptomethyl)cyclopropaneacetic Acid |
| CAS | 162515-68-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-(Mercaptomethyl)cyclopropaneacetic Acid |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C6 H10 O2 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1-(Mercaptomethyl)cyclopropaneacetic Acid, [1-(Mercaptomethyl)cyclopropyl]acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O2S/c7-5(8)3-6(4-9)1-2-6/h9H,1-4H2,(H,7,8) |
| LEDER | OC(=O)CC1(CS)CC1 |
| IUPAC-namn | 2-[1-(sulfanylmetyl)cyklopropyl]ättiksyra |
| Visa mer |