Läs mer
1-(Mercaptometyl)cyklopanopanetiksyra, TRC
Produktkod. 30465297
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30465297 1 g
1 options
Produktkod. 30465297 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2535701G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(Mercaptomethyl)cyclopropaneacetic Acid
CAS 162515-68-6
Molekylformel C6 H10 O2 S
Kvantitet 1 g
Synonym 1-(Mercaptomethyl)cyclopropaneacetic Acid, [1-(Mercaptomethyl)cyclopropyl]acetic Acid
InChI formel InChI=1S/C6H10O2S/c7-5(8)3-6(4-9)1-2-6/h9H,1-4H2,(H,7,8)
LEDER OC(=O)CC1(CS)CC1
IUPAC-namn 2-[1-(sulfanylmetyl)cyklopropyl]ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 146.21
Formel vikt 146.0402