Läs mer
1-Methoxy-2-(2-methoxyethyl)benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methoxy-2-(2-methoxyethyl)benzene |
| CAS | 174460-88-9 |
| Molekylformel | C10H14O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O2/c1-11-8-7-9-5-3-4-6-10(9)12-2/h3-6H,7-8H2,1-2H3 |
| LEDER | COCCC1=CC=CC=C1OC |
| IUPAC-namn | 1-methoxy-2-(2-methoxyethyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.22 |
| Formel vikt | 166.1 |