Läs mer
1-Methoxy-2,3,5-trimethylbenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methoxy-2,3,5-trimethylbenzene |
| CAS | 20469-61-8 |
| Molekylformel | C10 H14 O |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O/c1-7-5-8(2)9(3)10(6-7)11-4/h5-6H,1-4H3 |
| LEDER | COc1cc(C)cc(C)c1C |
| IUPAC-namn | 1-methoxy-2,3,5-trimethylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.22 |
| Formel vikt | 150.1045 |