Läs mer
1-Methoxy-2-(methoxymethyl)-4-methyl-2-(propan-2-yl)pentane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methoxy-2-(methoxymethyl)-4-methyl-2-(propan-2-yl)pentane |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H26O2/c1-10(2)7-12(8-13-5,9-14-6)11(3)4/h10-11H,7-9H2,1-6H3 |
| Formel vikt | 202.1933 |