Läs mer
1-Methoxy-2-methyl-1-(trimethylsiloxy)propene, 97%
Beskrivning
1-metoxi-2-metyl-1-(trimetylsiloxi)propen används vid syntes av kiralβ -laktamer genom att reagera med (S)-alkyliden(1-aryletyl)aminer i närvaro av titantetraklorid. Det fungerar som en katalysator eller initiator i gruppöverföringspolymerisationen. Det används också som ett mångsidigt reagens i konjugataddition4 och aldolreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
1-metoxi-2-metyl-1-(trimetylsiloxi)propen används vid syntes av kiralβ -laktamer genom att reagera med (S)-alkyliden(1-aryletyl)aminer i närvaro av titantetraklorid. Det fungerar som en katalysator eller initiator i gruppöverföringspolymerisationen. Det används också som ett mångsidigt reagens i konjugataddition4 och aldolreaktioner.
Löslighet Hydrolyserar i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibla material är Starka oxidationsmedel och Starka syror. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 35°C to 36°C (15mmHg) |
| Kemiskt namn eller material | 1-Methoxy-2-methyl-1-(trimethylsiloxy)propene |
| Kvantitet | 5 g |
| UN-nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1362893 |
| Flampunkt | 30°C (86°F) |
| Löslighetsinformation | Hydrolyzes in water. |
| Formel vikt | 174.32 |
| Procent renhet | 97% |
| Brytningsindex | 1.415 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.