Läs mer
1-Methoxy-2-methyl-2-propanol, 98%, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Produktkod. 10007859 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
AcroSeal glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10007859 100 mL AcroSeal glass Bottle 100ml
1 options
Produktkod. 10007859 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 381711000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methoxy-2-methyl-2-propanol
CAS 3587-64-2
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Colorless
Densitet 0.8970g/mL, 0.897
Kokpunkt 108.0°C to 110.0°C
Flampunkt 28°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning AcroSeal glass Bottle
Molekylformel C5H12O2
Linjär formel CH3OCH2C(CH3)2OH
Brytningsindex 1.4025 to 1.4065 (20°C, 589nm)
MDL-nummer MFCD03701584
Kvantitet 100 mL
Synonym 1-methoxy-2-methyl-2-propanol, 2-propanol, 1-methoxy-2-methyl, acmc-20aott, 2-methoxymethyl-2-propanol, 1,1-dimethyl-2-methoxyethanol, 2-propanol,1-methoxy-2-methyl, 1-methoxy-2-methyl-2-propanol #
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible
InChI-nyckel MXUXZWFVAPTPAG-UHFFFAOYSA-N
LEDER COCC(C)(C)O
IUPAC-namn 1-methoxy-2-methylpropan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 104.15
PubChem CID 77137
Formel vikt 104.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Methoxy-2-methyl-2-propanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.