Läs mer
1-metoxi-2-metyl-2-propanol, 98+%
Produktkod. 11349196
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11349196 100 g 100g
11339196 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11349196 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20351.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3587-64-2 | C5H12O2 | 104,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3587-64-2
Molekylformel C5H12O2
Molekylvikt (g/mol) 104.15
MDL-nummer MFCD03701584
InChI-nyckel MXUXZWFVAPTPAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methoxy-2-methyl-2-propanol, 2-propanol, 1-methoxy-2-methyl, acmc-20aott, 2-methoxymethyl-2-propanol, 1,1-dimethyl-2-methoxyethanol, 2-propanol,1-methoxy-2-methyl, 1-methoxy-2-methyl-2-propanol #
PubChem CID 77137
IUPAC-namn 1-metoxi-2-metylpropan-2-ol
LEDER COCC(C)(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methoxy-2-methyl-2-propanol
Densitet 0.892
Kokpunkt 115 °C till 116 °C
Flampunkt 27 °C (80 °F)
Brytningsindex 1.4044
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1987
Formel vikt 104.15
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.