Läs mer
1-Methoxy-2-methyl-3-butyn-2-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methoxy-2-methyl-3-butyn-2-ol |
| CAS | 42841-64-5 |
| Molekylformel | C6 H10 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-Butyn-2-ol','1-methoxy-2-methyl-, 1-Methoxy-2-methyl-3-butyn-2-ol, 1-Methoxy-2-methylbut-3-yn-2-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O2/c1-4-6(2,7)5-8-3/h1,7H,5H2,2-3H3 |
| LEDER | COCC(C)(O)C#C |
| IUPAC-namn | 1-methoxy-2-methylbut-3-yn-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.14 |
| Formel vikt | 114.0681 |