Läs mer
((1-Methoxy-2-methylprop-1-en-1-yl)oxy)trimethylsilane, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ((1-Methoxy-2-methylprop-1-en-1-yl)oxy)trimethylsilane |
| CAS | 31469-15-5 |
| Molekylformel | C8H18O2Si |
| MDL-nummer | MFCD00010232 |
| Kvantitet | 5 g |
| LEDER | C[Si](C)(OC(OC)=C(C)C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.31 |
| Procent renhet | 97% |