Läs mer
1-Methoxy-2-propanol, 98.5%, extra pure
Produktkod. 10057252 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
Glasflaska
Metall trumma
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
25ml
5 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10057252 1 L Glasflaska 1 L
10531101 25 mL Glasflaska 25ml
10296950 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10746433 5 L Plast trumma 5 L
11924741 25 L Metall trumma 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10057252 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 244990010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 107-98-2 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-98-2
Molekylformel C4H10O2
Molekylvikt (g/mol) 90.12
MDL-nummer MFCD00004537
InChI-nyckel ARXJGSRGQADJSQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-methoxy-2-propanol, pgme, methoxyisopropanol, 2-propanol, 1-methoxy, closol, dowtherm 209, propylene glycol monomethyl ether, poly-solve mpm, propasol solvent m, dowanol 33b
PubChem CID 7900
IUPAC-namn 1-metoxipropan-2-ol
LEDER COCC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methoxy-2-propanol
Smältpunkt -97.0°C
Densitet 0.9200g/mL, 0.92
Kokpunkt 120.0°C
Flampunkt 30°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3OCH2CH(OH)CH3
Brytningsindex 1.4020 to 1.4040
Kvantitet 1 L
Beilstein 01,536
Rester efter avdunstning 0.01% max.
Löslighetsinformation Solubility in water: 1000g/L (20°C)
Viskositet 1.7 mPa.s (20°C)
Formel vikt 90.12
Procent renhet 98.5%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Methoxy-2-propanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.