Läs mer
1-Metoxi-2-propanol, 99+%
Description
1-metoxi-2-propanol används som ett reagens vid syntesen av 2-amino-3-karboxi-4-fenyltiofener, som fungerar som en proteinkinas C-hämmare. Det används också som reagens vid syntesen av metolaklor. Det fungerar som en bra biologisk indikator. Vidare används det som lösningsmedel och frostskyddsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1-Methoxy-2-propanol |
| Smältpunkt | -100 °C |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 0.926 g/mL |
| pH | 4 till 7 |
| Kokpunkt | 119 °C till 120 °C |
| Flampunkt | 35 °C |
| Analysprocentintervall | >99% |
| Odör | Alkoholliknande |
| Brytningsindex | 1.403 |
| Show More |
Safety and Handling
- 1-Methoxy-2-propanol
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Methoxy-2-propanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.