missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Methoxy-2-propanol, Supelco™

Produktkod. 15878050
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 L
25 L
190 L
Förpackningsstorlek:
1 L
190 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15878050 190 L 190 L
15858050 1 L 1 L
15868050 25 L 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15878050 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1167389190
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

EMPLURA™

EMPLURA™ is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 107-98-2
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 90.12

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Methoxy-2-Propanol
Smältpunkt -97°C
Densitet 0.92 g/cm3 at 20°C
Kvantitet 190 L
MDL-nummer MFCD00004537
Synonym 1-Methoxy-2-propanol, Propylene glycol monomethyl ether, 1-Methoxy-2-propanol
Kokpunkt 120°C/1013 mbar
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.