Läs mer
1-Metaxi-2-propanol, TRC
Produktkod. 30134468
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134468 10 g
30134231 50 g
30005979 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134468 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26500510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-98-2
Molekylformel C4 H10 O2
Molekylvikt (g/mol) 90.12
Synonym 2-Propanol, 1-methoxy- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 1-Methoxy-2-propanol (ACI), 1-Methoxy-2-hydroxypropane, 2-Methoxy-1-methylethanol, 3-Methoxy-2-propanol, Closol, Dowanol 33B, Dowtherm 209, Essilor altius, Glycol ether PM, Methoxyisopropanol, NSC 2409, Propylene glycol 1-methyl ether
IUPAC-namn 1-metoxipropan-2-ol
LEDER COCC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methoxy-2-propanol
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C4H10O2/c1-4(5)3-6-2/h4-5H,3H2,1-2H3
Formel vikt 90.0681