Läs mer
1-metoxi-3-trimetylsiloxi-1,3-butadien, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11333646
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11333646 5 g 5g
11323646 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11333646 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14672.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 54125-02-9 | C8H16O2Si | 172.299 g/mol
1-metoxi-3-trimetylsiloxi-1,3-butadien används som ett reagens i Mannich-Michael-reaktionen för syntes av piperidinoner och enaminoner. Som Diels-Alder-dien används det i syntesen av pyridoner och pyranoner, sulfonanaloger av griseofulvin (sulfogriseofulviner) och 4H-1-aminopyrroler och 4, 5H-pyrazoler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-metoxi-3-trimetylsiloxi-1,3-butadien används som reagens i Mannich-Michael-reaktionen för syntes av piperidinoner och enaminoner. Som Diels-Alder-dien används det i syntesen av pyridoner och pyranoner, sulfonanaloger av griseofulvin (sulfogriseofulviner) och 4H-1-aminopyrroler och 4, 5H-pyrazoler.
Löslighet Blandbar
med de flesta organiska lösningsmedel. Oblandbar med vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54125-02-9
Molekylformel C8H16O2Si
Molekylvikt (g/mol) 172.299
MDL-nummer MFCD00008498
InChI-nyckel SHALBPKEGDBVKK-VOTSOKGWSA-N
Synonym danishefsky's diene, 1-methoxy-3-trimethylsiloxy-1,3-butadiene, unii-1zor63u51o, 1-methoxy-3-trimethylsiloxy butadiene, 1-methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene, e-4-methoxybuta-1,3-dien-2-yl oxy trimethylsilane, e-4-methoxybuta-1,3-dien-2-yloxy trimethylsilane, 1-methoxy-3-trimethylsilyloxy butadiene, silane, 2e-3-methoxy-1-methylene-2-propenyl oxy trimethyl, e-1-methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene
PubChem CID 5366448
IUPAC-namn [(3E)-4-metoxibuta-1,3-dien-2-yl]oxi-trimetylsilan
LEDER COC=CC(=C)O[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kokpunkt 68°C to 69°C (14mmHg)
Kemiskt namn eller material 1-Methoxy-3-trimethylsiloxy-1,3-butadiene
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1616761
Flampunkt 45°C (113°F)
Merck Index 14,6001
Löslighetsinformation Miscible with most organic solvents. Immiscible with water.
Formel vikt 172.3
Procent renhet 97%
Brytningsindex 1.455
Känslighet Air and moisture sensitive
Densitet 0.89
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.