Läs mer
1-metoxi-3-(trimetylsilyloxi)-1,3-butadien, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10206930 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10206930 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10206930 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 199550050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 59414-23-2 | C8H16O2Si | 172.3 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methoxy-3-(trimethylsilyloxy)-1, 3-butadiene
Namnnotering 90%
CAS 59414-23-2
CAS Min % 88.0
CAS Max % 100.0
Färg Gul till brun
Densitet 0.8800g/mL, 0.88
Kokpunkt 68.0°C to 69.0°C (14.0 mmHg)
Flampunkt 45°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 88% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H16O2Si
Linjär formel (CH3)3SiOC(=CH2)CH=CHOCH3
Brytningsindex 1.4530 to 1.4550
MDL-nummer MFCD00008498
Kvantitet 5 g
Fieser 06,370; 07,233; 09,303; 10,260; 11,332
Merck Index 15, 6075
Synonym unii-w961bik2c3, 1-methoxy-3-trimethylsiloxy-1,3-butadiene, silane, 3-methoxy-1-methylene-2-propenyl oxy trimethyl, 1-methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene, silane, 3-methoxy-1-methylene-2-propen-1-yl oxy trimethyl, methyl 3-trimethylsilyloxybuta-1,3-dien-1-yl ether, 1-methoxy-3-trimethylsiloxy-1,3-butadiene, z, 1-methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene unspecified, silane, 2z-3-methoxy-1-methylene-2-propen-1-yl oxy trimethyl, silane, 3-methoxy-1-methylene-2-propenyl oxy trimethyl-, z
InChI-nyckel SHALBPKEGDBVKK-SREVYHEPSA-N
LEDER COC=CC(=C)O[Si](C)(C)C
IUPAC-namn [(3Z)-4-metoxibuta-1,3-dien-2-yl]oxi-trimetylsilan
Molekylvikt (g/mol) 172.3
PubChem CID 6436851
Formel vikt 172.3
Procent renhet 90%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Methoxy-3-(trimethylsilyloxy)-1,3-butadiene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.