missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Methoxy-4-(1-propyn-1-yl)benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methoxy-4-(1-propyn-1-yl)benzene |
| CAS | 2749-94-2 |
| Molekylformel | C10H10O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1-(4-Methoxyphenyl)-1-propyne, 1-(4-Methoxyphenyl)propyne, 1-(p-Methoxyphenyl)-1-propyne, 1-(p-Methoxyphenyl)propyne, 1-Methoxy-4-(prop-1-ynyl)benzene, 1-Methoxy-4-propynylbenzene, p-Anisyl Methyl Acetylene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h5-8H,1-2H3 |
| LEDER | COc1ccc(cc1)C#CC |
| IUPAC-namn | 1-methoxy-4-prop-1-ynylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.19 |
| Formel vikt | 146.0732 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?