Läs mer
1-Methoxy-4-(1E)-1-propen-1-ylbenzen, TRC
Produktkod. 30472403
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30472403 100 mg
1 options
Produktkod. 30472403 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM350510100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-Anethole
CAS 4180-23-8
Molekylformel C10 H12 O
Kvantitet 100 mg
Synonym trans-Anethole, Benzene, 1-methoxy-4-(1E)-1-propen-1-yl-, Anisole, p-propenyl-, (E)- (8CI), Benzene, 1-methoxy-4-(1-propenyl)-, (E)-, Benzene, 1-methoxy-4-(1E)-1-propenyl- (9CI), 1-Methoxy-4-(1E)-1-propen-1-ylbenzene, (E)-1-(4-Methoxyphenyl)propene, (E)-1-p-Methoxyphenylpropene, (E)-Anethol, (E)-Anethole, 1-Methoxy-4-[(1E)-1-propenyl]benzene, NSC 209529, trans-1-(4-Methoxyphenyl)-1-propene, trans-1-(p-Methoxyphenyl)-1-propene, trans-1-(p-Methoxyphenyl)propene, trans-1-p-Anisylpropene, trans-4-(1-Propenyl)anisole, trans-Anethol, trans-p-Anethole, trans-p-Methoxy-β-methylstyrene
InChI formel InChI=1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3-8H,1-2H3/b4-3+
LEDER COc1ccc(\C=C\C)cc1
IUPAC-namn 1-metoxi-4-[(E)-prop-1-enyl]bensen
Molekylvikt (g/mol) 148.2
Formel vikt 148.0888