Läs mer
1-Methoxy-4-(2-nitrovinyl)benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methoxy-4-(2-nitrovinyl)benzene |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO3/c1-13-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10(11)12/h2-7H,1H3 |
| Formel vikt | 179.0582 |