Läs mer
1-Methoxy-4-[(3-methyl-3-buten-1-yl)oxy]benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methoxy-4-[(3-methyl-3-buten-1-yl)oxy]benzene |
| CAS | 169310-73-0 |
| Molekylformel | C12H16O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-Methoxy-4-[(3-methyl-3-buten-1-yl)oxy]benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O2/c1-10(2)8-9-14-12-6-4-11(13-3)5-7-12/h4-7H,1,8-9H2,2-3H3 |
| LEDER | COC1=CC=C(C=C1)OCCC(C)=C |
| IUPAC-namn | 1-methoxy-4-((3-methylbut-3-en-1-yl)oxy)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.25 |
| Formel vikt | 192.12 |