Läs mer
1-Methoxy-4-nitro-2-phenoxybenzene, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1-Methoxy-4-nitro-2-phenoxybenzene |
| CAS | 14064-93-8 |
| Molekylformel | C13 H11 N O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11NO4/c1-17-12-8-7-10(14(15)16)9-13(12)18-11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3 |
| LEDER | COc1ccc(cc1Oc2ccccc2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 1-methoxy-4-nitro-2-phenoxybenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 245.231 |
| Formel vikt | 245.069 |