missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Methoxycyclohexene/cyclohexanone Dimethylacetal Mixture, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methoxycyclohexene |
| CAS | 1215762-84-7 |
| Molekylformel | C8H16O2 |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O2.C7H12O/c1-9-8(10-2)6-4-3-5-7-8;1-8-7-5-3-2-4-6-7/h3-7H2,1-2H3;5H,2-4,6H2,1H3 |
| LEDER | COC1=CCCCC1.COC2(CCCCC2)OC |
| IUPAC-namn | 1,1-dimethoxycyclohexane;1-methoxycyclohexene |
| Molekylvikt (g/mol) | 112.17 |
| Formel vikt | 256.2038 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?