Läs mer
1-metoxynaftalen, 98+%
Produktkod. p-7027800
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11406596 25 g 25g
11416596 100 g 100g
11426596 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11406596 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24825.14
CAS: 2216-69-5 | C11H10O | 158,2 g/mol
1-metoxinaftalen används i studien av peroxygenasaktivitet hos cytokrom c peroxidas. Det används som en prekursor för att syntetisera prenylnaftalenoler, som visar antioxidativ aktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-metoxinaftalen används i studien av peroxygenasaktivitet hos cytokrom c peroxidas. Det används som en prekursor för att syntetisera prenylnaftalenoler, som visar antioxidativ aktivitet.
Löslighet
Oblandbar med vatten. Blandbar med eter, koldisulfid och bensen.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2216-69-5
Molekylformel C11H10O
Molekylvikt (g/mol) 158.2
MDL-nummer MFCD00003924
InChI-nyckel NQMUGNMMFTYOHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 1-methoxy, methyl 1-naphthyl ether, 1-methoxy naphthalene, naphthalene, methoxy, alpha-methoxynaphthalene, unii-dg2eol57lf, .alpha.-methoxynaphthalene, methoxynaphthalene, alpha-naphthyl methyl ether, dg2eol57lf
PubChem CID 16668
IUPAC-namn 1-metoxinaftalen
LEDER COC1=CC=CC2=CC=CC=C21
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methoxynaphthalene
Smältpunkt 5°C
Densitet 1.094
Kokpunkt 135°C to 137°C (12 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.621
Kvantitet 25 g
Beilstein 7748884
Löslighetsinformation Immiscible with water. Miscible with ether,carbon disulfide and benzene.
Formel vikt 158.2
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.