Läs mer
1-Metaxinaftalen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methoxynaphthalene |
| CAS | 2216-69-5 |
| Molekylformel | C11 H10 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Naphthol Methyl Ether, 1-Naphthyl Methyl Ether, Methyl 1-Naphthyl Ether, NSC 5530, α-Methoxynaphthalene, α-Naphthyl Methyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10O/c1-12-11-8-4-6-9-5-2-3-7-10(9)11/h2-8H,1H3 |
| LEDER | COc1cccc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 1-metoxynaften |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.2 |
| Formel vikt | 158.0732 |