Läs mer
1-metyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin, 95 %
Produktkod. 15451289
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15451289 5 g 5g
15441289 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15451289 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64191.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-10-2026
CAS: 4965-09-7 | C9H8NO6 | 226,17 g/mol
1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin (1MeTIQ) är ett endogent antidepressivt och parkinsonismförebyggande ämne som uppvisar neuroprotektiv aktivitet. Efter systemisk administrering hos råttor ger 1-metyl-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin en antidepressiv effekt som liknar effekten av imipramin. 1MeTIQ är en reversibel kortverkande måttlig hämmare av MAO A/B. Även känd som 1,2,3,4-Tetrahydro-1-metylisokinolin, 1MeTIQ. Det är ett viktigt råmaterial och mellanprodukt för revaprazan och läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras i frysen vid (-20 °C). Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4965-09-7
MDL-nummer MFCD00798989
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Färg Gult
Kokpunkt 119 °C (18 mmHg)
Molekylformel C9H8NO6
Kvantitet 5 g
Beilstein 82140
Synonym 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoic acid, 6-nitroveratric acid, 3,4-dimethoxy-6-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitro, zlchem 681, acmc-2097gn, ksc496i5r, 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoicacid, 2-nitro-4,5-dimethoxybenzoic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitro-benzoic acid
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
InChI-nyckel WWCMFGBGMJAJRX-UHFFFAOYSA-M
LEDER COC1=C(C=C(C(=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-])OC
Molekylvikt (g/mol) 226.17
PubChem CID 78690
Formel vikt 147.22
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.