Läs mer
1-metyl-1,2,4-triazol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-1,2,4-triazole |
| CAS | 6086-21-1 |
| Molekylformel | C3 H5 N3 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5N3/c1-6-3-4-2-5-6/h2-3H,1H3 |
| LEDER | Cn1cncn1 |
| IUPAC-namn | 1-metyl-1,2,4-triazol |
| Molekylvikt (g/mol) | 83.09 |
| Formel vikt | 83.0483 |