Läs mer
(1-Methyl-1,2-ethanediyl)bis-Carbamodithioic Acid Dimethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1-Methyl-1,2-ethanediyl)bis-Carbamodithioic Acid Dimethyl Ester |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14N2S4/c1-5(9-7(11)13-3)4-8-6(10)12-2/h5H,4H2,1-3H3,(H,8,10)(H,9,11) |
| Formel vikt | 254.004 |
| Procent renhet | >95% |