missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Methyl-1,4-dihydronicotinamide, TRC

Produktkod. 30138083
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138083 100 mg
30137742 500 mg
30011844 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30138083 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM302175100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 17750-23-1
Molekylformel C7 H10 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 138.17
IUPAC-namn 1-methyl-4H-pyridine-3-carboxamide
LEDER CN1C=CCC(=C1)C(=O)N

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1,4-dihydronicotinamide
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H10N2O/c1-9-4-2-3-6(5-9)7(8)10/h2,4-5H,3H2,1H3,(H2,8,10)
Formel vikt 138.0793
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.