Läs mer
1-Methyl-1-cyclopentene, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10316580 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10316580 25 mL Glass bottle 25ml
10306580 5 mL Glass bottle 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10316580 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 126700250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 693-89-0
Molekylformel C6H10
Molekylvikt (g/mol) 82.15
MDL-nummer MFCD00001397
InChI-nyckel ATQUFXWBVZUTKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1-cyclopentene, cyclopentene, 1-methyl, methylcyclopentene, cyclopentene, methyl, unii-v03m1dzc9i, 1-methylcyclopent-1-ene, v03m1dzc9i, methyl-cyclopentene, 1-methylcyclopentene-1, cyc1opentene,l-methyl
PubChem CID 12746
IUPAC-namn 1-methylcyclopentene
LEDER CC1=CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1-cyclopentene
Namnnotering 96%
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless
Densitet 0.7800g/mL, 0.78
Kokpunkt 72°C (754.0 mmHg)
Flampunkt -17°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel C5H7CH3
Brytningsindex 1.4310 to 1.433
Kvantitet 25 mL
Beilstein 05, 64
Formel vikt 82.13
Procent renhet 96%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Methyl-1-cyclopentene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.