Läs mer
1-Methyl-1-phenylhydrazine, 96%
Produktkod. 10162911 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10162911 5 g Glass bottle 5g
10708742 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10162911 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 354790050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 618-40-6 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 618-40-6
Molekylformel C7H10N2
Molekylvikt (g/mol) 122.17
MDL-nummer MFCD00007627
InChI-nyckel MWOODERJGVWYJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylphenylhydrazine, hydrazine, 1-methyl-1-phenyl, n-methyl-n-phenylhydrazine, n-phenyl-n-methylhydrazine, unii-yhb9czb63u, 1-methyl-1-phenyl-hydrazine, alpha-methyl-alpha-phenylhydrazine, hydrazine, methylphenyl, yhb9czb63u, .alpha.-methyl-.alpha.-phenylhydrazine
PubChem CID 36299
IUPAC-namn 1-methyl-1-phenylhydrazine
LEDER CN(C1=CC=CC=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1-phenylhydrazine
Namnnotering 96%
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Densitet 1.0400g/mL, 1.04
Kokpunkt 75°C to 78°C (0.4 kPa)
Flampunkt 96°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel C6H5N(CH3)NH2
Brytningsindex 1.5810 to 1.585
Kvantitet 5 g
Beilstein 15, 117
Löslighetsinformation Solubility in water: sparingly soluble in water.,miscible in ethanol,ether,benzene,chloroform
Formel vikt 122.17
Procent renhet 96%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Methyl-1-phenylhydrazine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.