Läs mer
1-metyl-1-fenylhydrazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11420587
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11420587 5 g 5g
11430587 25 g 25g
11440587 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11420587 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22440.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 618-40-6 | C7H10N2 | 122.171 g/mol
1-Methyl-1-phenylhydrazin används för att göra andra kemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1-Methyl-1-phenylhydrazin används för att göra andra kemikalier.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaringstemperaturen är 2 - 8 °C. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 618-40-6
Molekylformel C7H10N2
Molekylvikt (g/mol) 122.171
MDL-nummer MFCD00007627
InChI-nyckel MWOODERJGVWYJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylphenylhydrazine, hydrazine, 1-methyl-1-phenyl, n-methyl-n-phenylhydrazine, n-phenyl-n-methylhydrazine, unii-yhb9czb63u, 1-methyl-1-phenyl-hydrazine, alpha-methyl-alpha-phenylhydrazine, hydrazine, methylphenyl, yhb9czb63u, .alpha.-methyl-.alpha.-phenylhydrazine
PubChem CID 36299
IUPAC-namn 1-metyl-1-fenylhydrazin
LEDER CN(C1=CC=CC=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1-phenylhydrazine
Densitet 1.038
Kokpunkt 54°C to 55°C (0.3 mmHg)
Flampunkt 92°C (198°F)
Brytningsindex 1.583
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 122.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.