Läs mer
1-Methyl-12-thioxopyrido[1',2':3,4]imidazo[1,2-a]benzimidazol-2(12H)-one, Mikromol™
Beskrivning
1-Methyl-12-thioxopyrido[1',2':3,4]imidazo[1,2-a]benzimidazol-2(12H)-one
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-12-thioxopyrido[1',2':3,4]imidazo[1,2-a]benzimidazol-2(12H)-one |
| CAS | 1246819-06-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-Methyl-12-thioxopyrido[1',2':3,4]imidazo[1,2-a]benzimidazol-2(12H)-one |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H9 N3 O S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1-Methyl-12-thioxopyrido[1',2':3,4]imidazo[1,2-a]benzimidazol-2(12H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9N3OS/c1-8-11(18)6-7-16-12(8)13(19)17-10-5-3-2-4-9(10)15-14(16)17/h2-7H,1H3 |
| LEDER | CC1=C2N(C=CC1=O)c3nc4ccccc4n3C2=S |
| IUPAC-namn | 1-Methyl-12-thioxopyrido[1',2':3,4]imidazo[1,2-a]benzimidazol-2(12H)-one |
| Visa mer |