missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Methyl-12-thioxopyrido[1,2,3,4]imidazole-[1,2-a]benzimidazole-2(12H)-one, TRC

Produktkod. 30476674
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30476674 100 mg
30482325 25 mg
30476871 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30476674 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM330550100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1246819-06-6
Molekylformel C14 H9 N3 O S
Molekylvikt (g/mol) 267.31
Synonym 1-Methyl-12-thioxopyrido[1',2':3,4]imidazo[1,2-a]benzimidazol-2(12H)-one
IUPAC-namn 1-Methyl-12-thioxopyrido[1',2':3,4]imidazo[1,2-a]benzimidazol-2(12H)-one
LEDER CC1=C2N(C=CC1=O)c3nc4ccccc4n3C2=S

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Methyl-12-thioxopyrido[1',2':3,4]imidazo[1,2-a]benzimidazol-2(12H)-one
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H9N3OS/c1-8-11(18)6-7-16-12(8)13(19)17-10-5-3-2-4-9(10)15-14(16)17/h2-7H,1H3
Formel vikt 267.0466
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.