Läs mer
1-metyl-lH-1,2,3-bensotriazol-5-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10255514
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10255514 5 g 5g
10661293 250 mg 250mg
10009321 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10255514 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC23504DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 499770-67-1
Molekylformel C8H7N3O
Molekylvikt (g/mol) 161.164
InChI-nyckel IPVPVOVAJDRRAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-1h-1,2,3-benzotriazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-1h-benzotriazole-5-carbaldehyde, 1h-benzotriazole-5-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-5-benzotriazolecarboxaldehyde, 1-methylbenzotriazole-5-carboxaldehyde
PubChem CID 2795417
IUPAC-namn 1-metylbensotriazol-5-karbaldehyd
LEDER CN1C2=C(C=C(C=C2)C=O)N=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-1, 2, 3-benzotriazole-5-carbaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 161.16
Procent renhet 97%