Läs mer
1-metyl-lH-1,2,3-bensotriazol-5-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10661293
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10661293 250 mg 250mg
10009321 1 g 1g
10255514 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10661293 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC23504CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 499770-67-1
Molekylformel C8H7N3O
Molekylvikt (g/mol) 161.164
InChI-nyckel IPVPVOVAJDRRAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-1h-1,2,3-benzotriazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-1h-benzotriazole-5-carbaldehyde, 1h-benzotriazole-5-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-5-benzotriazolecarboxaldehyde, 1-methylbenzotriazole-5-carboxaldehyde
PubChem CID 2795417
IUPAC-namn 1-metylbensotriazol-5-karbaldehyd
LEDER CN1C2=C(C=C(C=C2)C=O)N=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-1, 2, 3-benzotriazole-5-carbaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 161.16
Procent renhet 97%