Läs mer
1-metyl-lH-1,2,3-bensotriazol-5-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10344332
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Bärnstensglasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10344332 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10782293 1 g Bärnstensglasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10344332 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC23501CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 305381-67-3
Molekylformel C8H7N3O2
Molekylvikt (g/mol) 177.163
MDL-nummer MFCD03086163
InChI-nyckel SGHWYTLJLHVIBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-1h-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1h-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1-methyl, 1-methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-5-benzotriazolecarboxylic acid, 1h-benzotriazole-5-carboxylicacid, 1-methyl
PubChem CID 2776549
IUPAC-namn 1-metylbensotriazol-5-karboxylsyra
LEDER CN1C2=C(C=C(C=C2)C(=O)O)N=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-1, 2, 3-benzotriazole-5-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 177.16
Procent renhet 97%